Citrate-buffered saline (20X)
Fournisseur: Thermo Scientific
J63666.K2 J63666.K3
J63666.K2EA 33.3 EUR InStock
J63666.K2 J63666.K3
Citrate-buffered saline (20X)
Buffers Tampons d'électrophorèse Tampons d'hybridation
Saline-sodium citrate (SSC) buffer.
300 mM sodium citrate, 3M sodium chloride, pH 7.0
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité