Sotalol hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J63772.MC J63772.03 J63772.06
J63772.MCEA 87.2 EUR InStock
J63772.MC J63772.03 J63772.06
Sotalol hydrochloride 98%
Sotalol hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 959-24-0 Molecular Formula: C12H20N2O3S.HCl Formula Weight: 308.82 Physical Form: Crystalline powder Appearance: White to off-white MDL No.: MFCD00242937
Applications: Potent beta adrenergic antagonist
Formule: C₁₂H₂₀N₂O₃S·HCl
MW: 308,82 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00242937
Numéro CAS: 959-24-0
EINECS: 213-496-0
Merck Index: 14,8728
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité