Diacerein
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4,5-Diacetoxy-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-carboxylic acid, 4,5-Diacetoxyanthraquinone-2-carboxylic Acid
J63775.03 J63775.06
J63775.03EA 182 EUR InStock
J63775.03 J63775.06
Diacerein
Diacerein
CAS No.: 13739-02-1 Molecular Formula: C19H12O8 Formula Weight: 368.29 Physical Form: Powder Appearance: Pale yellow Melting Point: 217-218° MDL No.: MFCD00468030
Applications: Interleukin-1 inhibitor
Formule: C₁₉H₁₂O₈
MW: 368,30 g/mol
Point de fusion: 217…218 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00468030
Numéro CAS: 13739-02-1
EINECS: 237-310-2
Merck Index: 14,2960
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité