Acebutolol hydrochloride
Fournisseur: Thermo Scientific
J63790.03 J63790.06 J63790.09
J63790.03EA 66.4 EUR InStock
J63790.03 J63790.06 J63790.09
Acebutolol hydrochloride
Acebutolol hydrochloride
CAS No.: 34381-68-5 Molecular Formula: C18H28N2O4.HCl Formula Weight: 372.89 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Melting Point: 141-143° MDL No.: MFCD00078860
Applications: Cardioselective beta-adrenergic blocker
Formule: C₁₈H₂₈N₂O₄·HCl
MW: 372,89 g/mol
Point de fusion: 141…143 °C
Numéro MDL: MFCD00078860
Numéro CAS: 34381-68-5
EINECS: 251-980-3
Merck Index: 14,19
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité