Doxycycline monohydrate
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J63805.06 J63805.14
J63805.06EA 90 EUR InStock
J63805.06 J63805.14
Doxycycline monohydrate
Doxycycline monohydrate
CAS No.: 17086-28-1 Molecular Formula: C22H24N2O8.H2O Formula Weight: 462.46 (444.44anhy) Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: Pale yellow Melting Point: 167-168° Solubility: Soluble in ethanol or methanol. Sparingly soluble in water MDL No.: MFCD02682958
Applications: An antimicrobial. Inhibits angiogenesis and reduces lung metastases by inhibiting matrix metalloproteinases
Formule: C₂₂H₂₄N₂O₈·H₂O
MW: 462,46 g/mol (444,44 anhy)
Point de fusion: 167…168 °C
Numéro MDL: MFCD02682958
Numéro CAS: 17086-28-1
Merck Index: 14,3440
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité