Harmol hydrochloride dihydrate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
J63827.03 J63827.06
J63827.03EA 90.6 EUR InStock
J63827.03 J63827.06
Harmol hydrochloride dihydrate 98%
Harmol hydrochloride dihydrate
Purity: 98% CAS No.: 149022-16-2 Molecular Formula: C12H10N2O.HCl.2H2O Formula Weight: 270.72 (234.69anhy) Physical Form: Powder Appearance: Off-white MDL No.: MFCD00150058
Applications: Induces apoptosis by Caspase-8 activation
Formule: C₁₂H₁₀N₂O·HCl·2H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150058
Numéro CAS: 149022-16-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité