Indapamide
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-(4-Chloro-3-sulphamoylbenzamido)-2-methylindoline
J63846.03 J63846.06
J63846.03EA 47.4 EUR InStock
J63846.03 J63846.06
Indapamide
Indapamide
CAS No.: 26807-65-8 Molecular Formula: C16H16ClN3O3S Formula Weight: 365.83 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 160-162° Solubility: Soluble in ethanol. Insoluble in water MDL No.: MFCD00079375
Applications: Used as an antihypertensive. Diuretic
Formule: C₁₆H₁₆ClN₃O₃S
MW: 365,83 g/mol
Point de fusion: 160…162 °C
Numéro MDL: MFCD00079375
Numéro CAS: 26807-65-8
EINECS: 248-012-7
Merck Index: 14,4935
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité