To support the ongoing research efforts on Coronavirus SARS-CoV-2 causing COVID-19 disease, we've provided easy access to critical products needed for virus research and detection...
Un laboratoire de contrôle performant garantit l'intégrité du processus de production d'une société, de la validation des matières premières à la vérification du produit fini...
VWR compte déjà parmi les principaux fournisseurs de matériel de coloration spécialisé pour le domaine de la pathologie. Jour après jour, nous élaborons une série de produits pour nos clients du secteur clinique...
Dans notre sélection de produits pour l'enseignement/les écoles, vous découvrirez des produits destinés à l'enseignement de la chimie, de la physique et de la biologie
Nouvelles pointes robotiques premium conductrices et non conductrices, qualité supérieure et performances impeccables, pour des résultats auxquels vous pouvez vous fier.
Avantor Services provides a wide range of specialized services and digital solutions to help you solve complex challenges.
We’ve built our reputation on consistent, comprehensive mastery of day-to-day operations, allowing lab, clinical, and production environments to focus their high-value resources on core scientific priorities.
As our customers’ needs have evolved, so have our capabilities. We have become experts in scientific operations, improving performance with sophisticated solutions and providing guidance on best practices.
You can select and customize services for peak efficiency, quality, and accelerated innovation.
Nos services de production vous aident à concevoir des solutions à façon stérile ou aseptique, selon votre chaier des charges, du petit conditionnement au bulk.
La position unique qu’Avantor occupe sur le marché nous permet non seulement de vous fournir une vaste gamme d’équipements, mais également de vous offrir un service technique de première classe.
Synonyms:(2R,3R,4S,5S,6S)-2-[[(2R,3S,4R,4aR,6S,7R,8aS)-7-amino-6-[(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-2,3-dihydroxycyclohexyl]oxy-4-hydroxy-3-(methylamino)-2,3,4,4a,6,7,8,8a-octahydropyrano[3,2-b]pyran-2-yl]oxy]-5-amino-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4-diol, sulphuric acid, Nebramycin II, Apramycin sulphate salt, (2R,3R,4S,5S,6S)-5-Amino-2-(((2R,3S,4R,4aR,6S,7R,8aS)-7-amino-6-(((1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-2,3-dihydroxycyclohexyl)oxy)-4-hydroxy-3-(methylamino)octahydropyrano[3,2-b]pyran-2-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4-diol xsulphate, Nebramycin II sulphate
J63874.03J63874.06
J63874.03EA106EURInStock
J63874.03J63874.06
Apramycin sulphate 96%
Apramycin sulphate
Purity: 96%
CAS No.: 65710-07-8
Molecular Formula: C21H41N5O11.H2SO4
Formula Weight: 637.65
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 451.6°(845°F)
Physical Form: Powder
Density: 1.56
Appearance: White to pale yellow.
Melting Point: 168°
Boiling Point: 823°
Solubility: Soluble in water at 25mg/ml
MDL No.: MFCD06200257
Applications: Potent inhibitor of protein synthesis in bacteria
New Product
Formule: C₂₁H₄₁N₅O₁₁·H₂SO₄ MW: 637,65 g/mol Point d'ébullition: 823 °C Point de fusion: 168 °C Densité: 1.56 Point d'éclair: 451.6 °C (845 °F)