Clotrimazole
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2-Chlorotrityl)imidazole, 1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]imidazole
J63895.06 J63895.14
J63895.06EA 92.2 EUR InStock
J63895.06 J63895.14
Clotrimazole
Clotrimazole
CAS No.: 23593-75-1 Molecular Formula: C22H17ClN2 Formula Weight: 344.84 Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Melting Point: 141-149° Solubility: Soluble in chloroform, DMSO, DMF and alcohols MDL No.: MFCD00057220
Applications: Specific inhibitor of calcium-activated potassium channels
Formule: C₂₂H₁₇ClN₂
MW: 344,84 g/mol
Point de fusion: 141…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00057220
Numéro CAS: 23593-75-1
EINECS: 245-764-8
Merck Index: 14,2417
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité