Isradipine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
J63920.MA J63920.MF
J63920.MAEA 159 EUR InStock
J63920.MA J63920.MF
Isradipine ≥98%
Isradipine
Purity: 98+% CAS No.: 75695-93-1 Molecular Formula: C19H21N3O5 Formula Weight: 371.39 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Crystalline powder Appearance: Yellow Solubility: Soluble in DMSO MDL No.: MFCD00153820
Applications: L-type calcium channel blocker
Formule: C₁₉H₂₁N₃O₅
Numéro MDL: MFCD00153820
Numéro CAS: 75695-93-1
Merck Index: 14,5240
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité