Ethyl violet
Fournisseur: Thermo Scientific
J63951.14EA 44.9 EUR InStock
J63951.14 J63951.22
Ethyl violet
Ethyl violet
Formule: C₃₁H₄₂ClN₃
MW: 492,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011765
Numéro CAS: 2390-59-2
EINECS: 219-231-5
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité