Ticlopidine hydrochloride
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Triclopidine hydrochloride, Ticlopidine HCl, 5-(2-Chlorobenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine Hydrochloride
J63971.06 J63971.14
J63971.06EA 68.7 EUR InStock
J63971.06 J63971.14
Ticlopidine hydrochloride
Ticlopidine hydrochloride
CAS No.: 53885-35-1 Molecular Formula: C14H14ClNS.HCl Formula Weight: 300.25 Physical Form: Powder Appearance: White MDL No.: MFCD00079606
Applications: Platelet aggregation inhibitor capable of inducing apoptosis in various cancer cell lines
Formule: C₁₄H₁₄ClNS
MW: 300,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079606
Numéro CAS: 53885-35-1
EINECS: 258-837-4
Merck Index: 14,9429
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité