Safflower oil
Fournisseur: Thermo Scientific
J63982.AP J63982.K2
J63982.APEA 40.7 EUR InStock
J63982.AP J63982.K2
Safflower oil
Safflower oil
CAS No.: 8001-23-8 Flash Point: 113°(235°F) Physical Form: Oil Density: 0.921 Refractive Index: 1.476 Appearance: Pale yellow MDL No.: MFCD00132216
Densité: 0.921
Point d'éclair: >113 °C (235 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132216
Numéro CAS: 8001-23-8
EINECS: 232-276-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité