Amoxapine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-11-(1-piperazinyl)dibenzo[b,f][1,4]oxazepine
J64066.MD J64066.03 J64066.06
J64066.MDEA 68.9 EUR InStock
J64066.MD J64066.03 J64066.06
Amoxapine 98%
Amoxapine
Purity: 98% CAS No.: 14028-44-5 Molecular Formula: C17H16ClN3O Formula Weight: 313.78 Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Solubility: Soluble in methanol, DMSO or chloroform. MDL No.: MFCD00069210
Applications: A tricyclic norepinephrine uptake inhibitor
Formule: C₁₇H₁₆ClN₃O
MW: 313,79 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069210
Numéro CAS: 14028-44-5
EINECS: 237-867-1
Merck Index: 14,576
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité