Embelin
Fournisseur: Thermo Scientific
J64074.MA J64074.MF
J64074.MAEA 107 EUR InStock
J64074.MA J64074.MF
Embelin
Embelin
CAS No.: 550-24-3 Molecular Formula: C17H26O4 Formula Weight: 294.40 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Sensitivity: Light Sensitive Appearance: Orange MDL No.: MFCD00016369
Applications: An inhibitor of XIAP (X-linked inhibitor-of-apoptosis protein) that contains in vivo antitumor and anti-inflammatory activity
Formule: C₁₇H₂₆O₄
Numéro MDL: MFCD00016369
Numéro CAS: 550-24-3
EINECS: 208-979-8
Merck Index: 14,3555
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité