Cathepsin K substrate (fluorogenic)
Fournisseur: Thermo Scientific
J64082.MA J64082.MB
J64082.MAEA 134 EUR InStock
J64082.MA J64082.MB
Cathepsin K substrate (fluorogenic)
Cathepsin K substrate (fluorogenic)
Molecular Formula: C30H38N6O6 Formula Weight: 578.65 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid Appearance: White Solubility: Soluble in DMSO MDL No.: MFCD07780911
Applications: A sensitive fluorogenic substrate for cathepsin K
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité