1-β-D-Arabinofuranosyluracil 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Ara-U, 1-((2R,3S,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Uracil 1-β-D-Arabinofuranoside
J64147.06 J64147.14
J64147.06EA 46.9 EUR InStock
J64147.06 J64147.14
1-β-D-Arabinofuranosyluracil 99%
1-beta-D-Arabinofuranosyluracil
Purity: 99% CAS No.: 3083-77-0 Molecular Formula: C9H12N2O6 Formula Weight: 244.20 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Beilstein Reference: 28749 MDL No.: MFCD00065998
Formule: C₉H₁₂N₂O₆
MW: 244,20 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00065998
Numéro CAS: 3083-77-0
EINECS: 221-386-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité