Cytidine-5'-diphosphocholine sodium salt (CDP choline), hydraté
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: CDP-Choline, 2-(((((((2R,3S,4R,5R)-5-(4-Amino-2-oxopyrimidin-1(2H)-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methoxy)(hydroxy)phosphoryl)oxy)oxidophosphoryl)oxy)-N,N,N-trimethylethan-1-aminium, sodium salt(1:1), Citicoline sodium salt, CDP-choline sodium salt
J64161.09 J64161.14 J64161.18
J64161.09EA 66.9 EUR InStock
J64161.09 J64161.14 J64161.18
Cytidine-5'-diphosphocholine sodium salt (CDP choline), hydraté
Cytidine-5'-diphosphocholine sodium salt (CDP choline)
CAS No.: 33818-15-4 Molecular Formula: C14H26N4NaO11P2.xH2O Formula Weight: 510.31(anhy) Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Beilstein Reference: 4110040 MDL No.: MFCD00150508
Applications: Intermediate in the synthesis of phosphatidylcholine; also a phospholipase inhibitor
Formule: C₁₄H₂₆N₄NaO₁₁P₂·xH₂O
MW: 510,31 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150508
Numéro CAS: 33818-15-4
EINECS: 251-689-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité