Locostatin
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (S,E)-4-Benzyl-3-(but-2-enoyl)oxazolidin-2-one, UIC-1005, 4-Benzyl-3-[(2E)-but-2-enoyl]-1,3-oxazolidin-2-one, (4S)-N-Crotonyl-4-benzyl-2-oxazolidinone
J64425.MA J64425.MF
J64425.MAEA 141 EUR InStock
J64425.MA J64425.MF
Locostatin
Locostatin
CAS No.: 133812-16-5 Molecular Formula: C14H15NO3 Formula Weight: 245.27 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White MDL No.: MFCD00278769
Applications: Locostatin is a cell permeable, potent inhibitor of Raf kinase inhibitor protein (RKIP)/Raf1 kinase interaction and an inhibitor of cell migration
Formule: C₁₄H₁₅NO₃
MW: 245,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00278769
Numéro CAS: 133812-16-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité