G3335
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
J64528.MFEA 134 EUR InStock
J64528.MF
G3335
Protéines et Peptides
  • Light sensitive
CAS No.: 36099-95-3
Molecular Formula: C16H19N3O5
Formula Weight: 333,34
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Solid
Appearance: White
MDL No.: MFCD00037964
Applications: A cell-permeable dipeptide that acts as a selective and reversible peroxisome proliferator-activated receptor antagonist
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité