Z-Leu-Val-Gly diazomethyl ketone
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
J64731.MBEA 454 EUR InStock
J64731.MB
Z-Leu-Val-Gly diazomethyl ketone
Protéines et Peptides
Mimics part of the human cysteine proteinase-binding center; an irreversible inhibitor of human cysteine proteinase.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité