Cathepsin B inhibitor 4
Fournisseur: Alfa Aesar
J64737.MAEA 589 EUR InStock
J64737.MA
Cathepsin B inhibitor 4
Protéines et Peptides
CAS No.: 147859-80-1
Molecular Formula: C19H31N3O6
Formula Weight: 397,46
Storage Temperature: −30 to −10 °C
Physical Form: Powder
Appearance: White
Solubility: Soluble in DMSO
MDL No.: MFCD03452890
Applications: A cell-permeable analog of CA-074 that acts as an irreversible inhibitor of intracellular cathepsin B.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité