Tripeptidyl peptidase Inhibitor
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
J64760.MAEA 217 EUR InStock
J64760.MA
Tripeptidyl peptidase Inhibitor
Protéines et Peptides
Applications: A serine protease inhibitor that acts as a potent, selective, dose-dependent, irreversible inhibitor of tripeptidylpeptidase II
CAS No.: 184901-82-4
Molecular Formula: C16H22ClN3O3
Formula Weight: 453,90
Storage Temperature: −30 to −10 °C
Physical Form: Solid
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Off-white
MDL No.: MFCD01310850
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité