3-Méthyladénine
Fournisseur: Thermo Scientific
J64813.MB J64813.MF
J64813.MBEA 70.7 EUR InStock
J64813.MB J64813.MF
3-Méthyladénine
3-Méthyladénine
A synthetic intermediate and a cell-permeable autophagic sequestration blocker that protects cerebellar granule cells from apoptosis post serum/potassium deprivation.
  • Autophagy Inhibitor
Formule: C₆H₇N₅
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010531
Numéro CAS: 5142-23-4
EINECS: 225-908-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité