5,6-Dichlorobenzimidazole-1-β-D-Ribofuranoside 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 5,6-Dichloro-1-(β-D-ribofuranosyl)benzimidazole, 5,6-Dichlorobenzimidazole Riboside, (2R,3R,4S,5R)-2-(5,6-Dichloro-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, DRB
J64870.MF J64870.MC J64870.MD
J64870.MFEA 178 EUR InStock
J64870.MF J64870.MC J64870.MD
5,6-Dichlorobenzimidazole-1-β-D-Ribofuranoside 98%
5,6-Dichlorobenzimidazole-1-beta-D-Ribofuranoside
Purity: 98% CAS No.: 53-85-0 Molecular Formula: C12H12Cl2N2O4 Formula Weight: 319.14 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: White Solubility: Soluble in DMSO to 75mM Beilstein Reference: 39123 MDL No.: MFCD00036785
Applications: Inhibits casein kinase II and blocks RNA synthesis. An adenosine analog.
Formule: C₁₂H₁₂Cl₂N₂O₄
MW: 319,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036785
Numéro CAS: 53-85-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité