Vidarabine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Adenine 9-β-D-arabinofuranoside, 9-β-D-Arabinofuranosyladenine, (2R,3S,4S,5R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, 9-β-D-Arabinofuranosyladenine, Ara-A, Vidarabine
J65076.06 J65076.14
J65076.06EA 58.6 EUR InStock
J65076.06 J65076.14
Vidarabine 99%
Vidarabine
Purity: 99% CAS No.: 5536-17-4 Molecular Formula: C10H13N5O4 Formula Weight: 267.24 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Beilstein Reference: 624881 MDL No.: MFCD00065471
Formule: C₁₀H₁₃N₅O₄
MW: 267,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065471
Numéro CAS: 5536-17-4
EINECS: 226-893-9
Merck Index: 14,9976
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité