PYR-41
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 4-(4-((5-nitrofuran-2-yl)methylene)-3,5-dioxopyrazolidin-1-yl)benzoate
J65388.MB J65388.MC
J65388.MBEA 212 EUR InStock
J65388.MB J65388.MC
PYR-41
PYR-41
PYR-41 is a cell permeable inhibitor of Ubiquitin activating enzyme (E1) with little or no activity against E3, E2, or caspase enzymatic activity.
  • Light Sensitive
Dark purple Solid
Applications: PYR-41 is a cell permeable inhibitor of Ubiquitin activating enzyme (E1) with little or no activity against E3, E2, or caspase enzymatic activity.
Soluble in DMSO at 5mg/ml with warming
Formule: C₁₇H₁₃N₃O₇·3H₂O
MW: 425,40 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01469983
Numéro CAS: 418805-02-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité