2-Désoxy-D-lyxo-hexopyranose 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
J65482.04 J65482.06 J65482.09
J65482.04EA 122 EUR InStock
J65482.04 J65482.06 J65482.09
2-Désoxy-D-lyxo-hexopyranose 99%
2-Désoxy-D-lyxo-hexopyranose
Purity: 99% CAS No.: 1949-89-9 Molecular Formula: C6H12O5 Formula Weight: 164.16 Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Melting Point: 107-110° Beilstein Reference: 1723333 MDL No.: MFCD00014649
Applications: For studying galactose uptake into Escherichia coli
Formule: C₆H₁₂O₅
MW: 164,16 g/mol
Point de fusion: 107…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014649
Numéro CAS: 1949-89-9
EINECS: 217-765-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité