Arabinofuranosyl-2-fluoroadenine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
J65562.03EA 76.4 EUR InStock
J65562.03
Arabinofuranosyl-2-fluoroadenine 98%
Arabinofuranosyl-2-fluoroadenine
Formule: C₁₀H₁₂FN₅O₄
MW: 285,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00132942
Numéro CAS: 21679-14-1
EINECS: 244-525-5
Merck Index: 14,4126
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité