Cytosine-β-D-arabinofuranoside hydrochloride
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J65671.03 J65671.06 J65671.09
J65671.03EA 44.2 EUR InStock
J65671.03 J65671.06 J65671.09
Cytosine-β-D-arabinofuranoside hydrochloride
Cytosine-beta-D-arabinofuranoside hydrochloride
CAS No.: 69-74-9 Molecular Formula: C9H13N3O5.HCl Formula Weight: 279.68 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 197-198° MDL No.: MFCD00012839
Applications: Interferes with the synthesis of DNA
Formule: C₉H₁₄ClN₃O₅
MW: 279,677 g/mol
Point de fusion: 197…198 °C
Numéro MDL: MFCD00012839
Numéro CAS: 69-74-9
EINECS: 200-713-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité