Leflunomide
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
J65917.MC J65917.ME
J65917.MCEA 151 EUR InStock
J65917.MC J65917.ME
Leflunomide
Leflunomide
CAS No.: 75706-12-6 Molecular Formula: C12H9F3N2O2 Formula Weight: 270.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Crystalline solid Appearance: White UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00867593
Applications: An immunosuppressive agent. Inhibits T and B cell proliferation.
Formule: C₁₂H₉F₃N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00867593
Numéro CAS: 75706-12-6
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,5432
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité