Cycloheximide 100 mg/ml dans le DMSO
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Filtré à 0,2 µm
J66004.XFEA 146 EUR InStock
J66004.XF
Cycloheximide 100 mg/ml dans le DMSO
Cycloheximide
Filtered at 0.2 µm.
Formule: C₁₅H₂₃NO₄
MW: 281,35 g/mol
Point d'éclair: 87°0 °C (230 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00082346
Numéro CAS: 66-81-9
EINECS: 200-636-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/03/2298903.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité