Bleu O toluidine >65% (teneur en colorant), certifié
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Bleu de toluidine OChlorure de tolonium
J66015.06EA 23.2 EUR InStock
J66015.06 J66015.30 J66015.14
Bleu O toluidine >65% (teneur en colorant), certifié
Bleu O toluidine
Formule: C₁₅H₁₆ClN₃S
MW: 305,83 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011934
Numéro CAS: 92-31-9
EINECS: 202-146-2
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité