Glufosinate ammonium 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: DL-Phosphinothricin, monoammonium salt
J66186.MD J66186.03
J66186.MDEA 112 EUR InStock
J66186.MD J66186.03
Glufosinate ammonium 95%
Glufosinate ammonium
Purity: 95% CAS No.: 77182-82-2 Molecular Formula: C5H15N2O4P Formula Weight: 198.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Powder Appearance: Off-white Melting Point: 215° Boiling Point: 519° Solubility: Soluble in water Beilstein Reference: 8163399 MDL No.: MFCD00055562
Applications: Interferes with the synthesis of the amino acid glutamine
Formule: C₅H₁₈N₃O₄P
MW: 215,19 g/mol
Point d'ébullition: 519 °C
Point de fusion: 215 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00055562
Numéro CAS: 77182-82-2
EINECS: 278-636-5
Merck Index: 14,7339
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité