Sulbactam 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J66235.03 J66235.06
J66235.03EA 83.8 EUR InStock
J66235.03 J66235.06
Sulbactam 98%
Sulbactam
Purity: 98% CAS No.: 68373-14-8 Molecular Formula: C8H11NO5S Formula Weight: 233.24 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White to pale brown Melting Point: 154-157° Solubility: Soluble in water at 18mg/ml MDL No.: MFCD00867005
Applications: Commonly used beta-lactam antibiotics to prevent degradation by beta-lactamase enzymes
Formule: C₈H₁₁NO₅S
Point de fusion: 154…157 °C
Numéro MDL: MFCD00867005
Numéro CAS: 68373-14-8
EINECS: 269-878-2
Merck Index: 14,8889
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité