Flumequine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 9-Fluoro-5-methyl-1-oxo-6,7-dihydro-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinoline-2-carboxylic acid, 9-Fluoro-1,5,6,7-tetrahydro-5-methyl-1-oxopyrido[3,2,1-ij]quinoline-2-carboxylic acid
J66332.03 J66332.06
J66332.03EA 62.5 EUR InStock
J66332.03 J66332.06
Flumequine 98%
Flumequine
Purity: 98% CAS No.: 42835-25-6 Molecular Formula: C14H12FNO3 Formula Weight: 261.25 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Crystalline powder Appearance: White Melting Point: 253-255° Solubility: Soluble in DMSO and dilute alkali hydroxides. Insoluble in water Beilstein Reference: 490724 MDL No.: MFCD00079298
Applications: Inhibits topoisomerases in gram negative bacteria.
Formule: C₁₄H₁₂FNO₃
MW: 261,25 g/mol
Point de fusion: 253…255 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079298
Numéro CAS: 42835-25-6
EINECS: 255-962-6
Merck Index: 14,4137
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité