Mupirocin 92%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 9-(((E)-4-((2S,3R,4R,5S)-3,4-Dihydroxy-5-(((2S,3S)-3-((2S,3S)-3-hydroxybutan-2-yl)oxiran-2-yl)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-3-methylbut-2-enoyl)oxy)nonanoic acid
J66347.MC J66347.MF
J66347.MCEA 746 EUR InStock
J66347.MC J66347.MF
Mupirocin 92%
Mupirocin
Purity: 92% CAS No.: 12650-69-0 Molecular Formula: C26H44O9 Formula Weight: 500.62 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Melting Point: 77-78° Boiling Point: 672° Solubility: Soluble in DMSO or methanol. Sparingly soluble in water MDL No.: MFCD01711620
Formule: C₂₆H₄₄O₉
MW: 500,629 g/mol
Point d'ébullition: 672 °C
Point de fusion: 77…78 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01711620
Numéro CAS: 12650-69-0
Merck Index: 14,6302
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité