Sparfloxacin 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J66358.03 J66358.09
J66358.03EA 37.6 EUR InStock
J66358.03 J66358.09
Sparfloxacin 98%
Sparfloxacin
Purity: 98% CAS No.: 110871-86-8 Molecular Formula: C19H22F2N4O3 Formula Weight: 392.40 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Powder Appearance: Pale yellow Melting Point: 265° Boiling Point: 640° Solubility: Soluble in DMSO at 9mg/ml. Sparingly soluble in water Beilstein Reference: 9170271 MDL No.: MFCD00869619
Applications: Targets a wide range of gram positive, gram negative, and mycoplasma species
Formule: C₁₉H₂₂F₂N₄O₃
Point d'ébullition: 640 °C
Point de fusion: 265 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00869619
Numéro CAS: 110871-86-8
Merck Index: 14,8735
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité