Itraconazole 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Oriconazole
J66390.06 J66390.14
J66390.06EA 239 EUR InStock
J66390.06 J66390.14
Itraconazole 98%
Itraconazole
Purity: 98% CAS No.: 84625-61-6 Molecular Formula: C35H38Cl2N8O4 Formula Weight: 705.63 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Melting Point: 166° Solubility: Insoluble in water. Solube in chloroform at 50 mg/ml. Slightly soluble in ethanol or methanol MDL No.: MFCD00870168
Formule: C₃₅H₃₈Cl₂N₈O₄
MW: 705,64 g/mol
Point de fusion: 166 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00870168
Numéro CAS: 84625-61-6
Merck Index: 14,5245
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité