Cefdinir 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
J66447.03 J66447.06
J66447.03EA 169 EUR InStock
J66447.03 J66447.06
Cefdinir 95%
Cefdinir
Purity: 95% CAS No.: 91832-40-5 Molecular Formula: C14H13N5O5S2 Formula Weight: 395.41 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White to pale yellow Melting Point: 170° Solubility: Soluble in water MDL No.: MFCD00865030
Applications: A broad spectrum antibiotic targeting both gram positive and gram negative pathogens
Formule: C₁₄H₁₃N₅O₅S₂
Point de fusion: 170 °C
Numéro MDL: MFCD00865030
Numéro CAS: 91832-40-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité