Ceftazidime pentahydrate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
J66460.03 J66460.06
J66460.03EA 170 EUR InStock
J66460.03 J66460.06
Ceftazidime pentahydrate 95%
Ceftazidime pentahydrate
Targets primarily Gram-negative bacteria especially Pseudomonas aeruginosa unlike other third generation cephalosporins.
White to off-white powder.
Applications: Targets primarily gram negative bacteria especially Pseudomonas aeruginosa unlike other third generation cephalosporins
Sparingly soluble in aqueous solution
Formule: C₂₂H₃₂N₆O₁₂S₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00153936
Numéro CAS: 78439-06-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité