oxolinic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J66637.06 J66637.14
J66637.06EA 111 EUR InStock
J66637.06 J66637.14
oxolinic acid 98%
oxolinic acid
Purity: 98% CAS No.: 14698-29-4 Molecular Formula: C13H11NO5 Formula Weight: 261.23 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Powder Sensitivity: Light Sensitive Appearance: White to off-white Melting Point: 314-316° dec. Boiling Point: 473° Solubility: Soluble in 0.5N NaOH with warming Beilstein Reference: 620635 MDL No.: MFCD00056775
Applications: Targets gram negative bacteria
Formule: C₁₃H₁₁NO₅
Point d'ébullition: 473 °C
Point de fusion: 314…316 °C (dec.)
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00056775
Numéro CAS: 14698-29-4
EINECS: 238-750-8
Merck Index: 14,6965
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité