Picloram 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J66702.06 J66702.14
J66702.06EA 186 EUR InStock
J66702.06 J66702.14
Picloram 95%
Picloram
Purity: 95% CAS No.: 1918-02-1 Molecular Formula: C6H3Cl3N2O2 Formula Weight: 241.46 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Odour: Chlorine-like Melting Point: 219° Boiling Point: 421° Solubility: Soluble in acetone Beilstein Reference: 479075 MDL No.: MFCD00012101
Applications: Belongs to the puridine class of the auxinic compounds similar to the hormone Indole-3-acetic acid (IAA)
Formule: C₆H₃Cl₃N₂O₂
MW: 241,45 g/mol
Point d'ébullition: 421 °C
Point de fusion: 219 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00012101
Numéro CAS: 1918-02-1
EINECS: 217-636-1
Merck Index: 14,7397
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité