Fusidate sodium
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J66703.03 J66703.06
J66703.03EA 246 EUR InStock
J66703.03 J66703.06
Fusidate sodium
Fusidate sodium
CAS No.: 751-94-0 Molecular Formula: C31H47NaO6 Formula Weight: 538.69 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Sensitivity: Moisture and Light Sensitive Appearance: White to off-white Solubility: Soluble in water MDL No.: MFCD09054714
Applications: Targets gram positive bacteria namely those which cause skin infections
Formule: C₃₁H₄₇NaO₆
MW: 538,701 g/mol
Numéro MDL: MFCD09054714
Numéro CAS: 751-94-0
EINECS: 212-030-3
Merck Index: 14,4317
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité