Gramicidin 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
J66771.MC J66771.03
J66771.MCEA 37.4 EUR InStock
J66771.MC J66771.03
Gramicidin 95%
Gramicidin
Purity: 95% CAS No.: 1405-97-6 Molecular Formula: C99H140N20O17 Formula Weight: 1882.29 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 229-230° Solubility: Soluble in acetic acid and lower alcohols. Practically insoluble in water MDL No.: MFCD00131232
Applications: Targets primarily the cell membrane of gram positive bacteria and shows little effect against gram negative bacteria
Formule: C₉₉H₁₄₀N₂₀O₁₇
Point de fusion: 229…230 °C
Numéro MDL: MFCD00131232
Numéro CAS: 1405-97-6
EINECS: 215-790-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité