Teicoplanin ≥80% A2
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Targocid, Teichomycin
J66785.MC J66785.ME
J66785.MCEA 135 EUR InStock
J66785.MC J66785.ME
Teicoplanin ≥80% A2
Teicoplanin
Purity: 80% CAS No.: 61036-62-2 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Solubility: Sparingly soluble in water MDL No.: MFCD05664625
Applications: Targets primarily gram positive bacteria especially those resistant to methicillin
Formule: C₈₉H₉₉Cl₂N₉O₃₃
MW: 1893,701 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05664625
Numéro CAS: 61036-62-2
Merck Index: 14,9115
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité