Pyrazinamide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
J66822.09 J66822.14 J66822.22
J66822.09EA 53.1 EUR InStock
J66822.09 J66822.14 J66822.22
Pyrazinamide 98%
Pyrazinamide
Purity: 98% CAS No.: 98-96-4 Molecular Formula: C5H5N3O Formula Weight: 123.11 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Powder Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 189-191° Solubility: Soluble in water Beilstein Reference: 112306 MDL No.: MFCD00006132
Formule: C₅H₅N₃O
Point de fusion: 189…191 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00006132
Numéro CAS: 98-96-4
EINECS: 202-717-6
Merck Index: 14,7956
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité