Cycloheximide 95%, Ultrapure
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
J66901.03EA 97 EUR InStock
J66901.03
Cycloheximide 95%, Ultrapure
Cycloheximide
Applications: A protein synthesis inhibitor in eukaryotic cells.
Formule: C₁₅H₂₃NO₄
MW: 281,35 g/mol
Point d'ébullition: 492 °C
Point de fusion: 111…116 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082346
Numéro CAS: 66-81-9
EINECS: 200-636-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,2728
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/03/2298903.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité