Florfenicol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2,2-Dichloro-N-[(1R,2S)-3-fluoro-1-hydroxy-1-(4-methylsulphonylphenyl)-2-propyl]acetamide, D-(-)-threo-2-Dichloroacetamido-3-fluoro-1-(4-methylsulphonylphenyl)-1-propanol, 2,2-Dichloro-N-((1R,2S)-3-fluoro-1-hydroxy-1-(4-(methylsulphonyl)phenyl)propan-2-yl)acetamide
J66995.03 J66995.06
J66995.03EA 234 EUR InStock
J66995.03 J66995.06
Florfenicol 98%
Florfenicol
Purity: 98% CAS No.: 73231-34-2 Molecular Formula: C12H14Cl2FNO4S Formula Weight: 358.21 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 152-156° Boiling Point: 618° Solubility: Soluble in ethanol to 25mM and in DMSO to 100mM Optical Rotation: -17.5° (c=1 in DMF) MDL No.: MFCD00864834
Applications: A bacteriostatic antibiotic similar to chloramphenicol which inhibits bacterial protein synthesis
Formule: C₁₂H₁₄Cl₂FNO₄S
MW: 358,21 g/mol
Point d'ébullition: 618 °C
Point de fusion: 152…156 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00864834
Numéro CAS: 73231-34-2
Merck Index: 14,4109
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité