L-Alanyl-L-glutamine
Fournisseur: Thermo Scientific
J66996.06 J66996.14 J66996.22
J66996.06EA 61 EUR InStock
J66996.06 J66996.14 J66996.22
L-Alanyl-L-glutamine
Protéines et Peptides
A substitute for glutamine in mammalian cell culture media; stable to heat-sterilization.
  • Boiling point: 615 °C
  • EINECS: 475-290-9
  • Flash point: >110 °C(230 °F)
  • Melting point: 222 °C
Purity: 99% CAS No.: 39537-23-0 Molecular Formula: C8H15N3O4 Formula Weight: 217.22 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 222° Boiling Point: 615° Solubility: Soluble in water MDL No.: MFCD00133046
Applications: A substitute for glutamine in mammalian cell culture media; stable to heat-sterilization
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité